Bromure de tétrapentylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87997-10G-FEA 150 EUR InStock
87997-10G-F
Bromure de tétrapentylammonium, Supelco®
Bromure de tétrapentylammonium
Formule: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,48 g/mol
Point de fusion: 103 °C
Densité: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011856
Numéro CAS: 866-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité