Bromure de tétrapropylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tétrapropylamine bromure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
88103-10GEA 313 EUR InStock
88103-10G
Bromure de tétrapropylammonium, Supelco®
Bromure de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₈BrN
MW: 266,27 g/mol
Point de fusion: 265…274 °C
Numéro MDL: MFCD00011840
Numéro CAS: 1941-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité