Tribromure de tétrabutylammonium 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
123970250 123971000 123975000
ACRO123970250EA 82.1 EUR InStock
ACRO123970250 ACRO123971000 ACRO123975000
Tribromure de tétrabutylammonium 98+%
Tribromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆Br₃N
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012110
Numéro CAS: 38932-80-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
Titration Iodometric ≥98.0 %
Specific optical rotation -22° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité