Chlorure de tétraéthylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tetrylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
86616-25G 86616-5G
86616-25GEA 469 EUR InStock
86616-25G 86616-5G
Chlorure de tétraéthylammonium, Supelco®
Chlorure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀ClN
MW: 165,71 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011828
Numéro CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9674c1ebbbd0eaaae61ecc359d03e84c86e9c66e&vid=35ac17667fc5c5e2c186d111b44a6053ef72c080&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité