Tétraméthylammonium chlorure 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 35.4 EUR InStock
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Tétraméthylammonium chlorure 98+%
Tétraméthylammonium chlorure
Formule: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Point de fusion: 420 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011628
Numéro CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité