Tétraméthylammonium chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13288.0B A13288.0I A13288.30
A13288.0BEA 132 EUR InStock
A13288.0B A13288.0I A13288.30
Tétraméthylammonium chlorure ≥97%
Tétraméthylammonium chlorure
Purity: 97% CAS No.: 75-57-0 Molecular Formula: C4H12ClN Formula Weight: 109.60 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2496575 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011628
Formule: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.17
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011628
Numéro CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité