Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de tétraméthylammonium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Tétraméthylammonium chlorure

MOLE11127600-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE11127600-1KG
Chlorure de tétraméthylammonium
Tétraméthylammonium chlorure


Formule: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00011628
Numéro CAS: 75-57-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité