Chlorure de tétraméthylammonium
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4747.1 4747.2
ROTH4747.1EA 32.9 EUR InStock
ROTH4747.1 ROTH4747.2
Chlorure de tétraméthylammonium
Tétraméthylammonium chlorure
Formule: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011628
Numéro CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité