Chlorure de tétraméthylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
74202-250G-F 74202-50G-F
74202-250G-FEA 204 EUR InStock
74202-250G-F 74202-50G-F
Chlorure de tétraméthylammonium, Supelco®
Tétraméthylammonium chlorure
Formule: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011628
Numéro CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a48fb1fe79b050738f210d748918a923e75d53&vid=88d655f6decf0e8c0e7703477b7372452d9bba7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité