Carbachol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
108240050 108240250
ACRO108240050EA 107 EUR InStock
ACRO108240050 ACRO108240250
Carbachol 99%
Carbachol
Formule: H₂NC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 200…204 °C (dec.)
Densité: 1,389 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012011
Numéro CAS: 51-83-2
EINECS: 200-127-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01786
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 204 °C (Dec)
Loss on drying ≤2.0 % (105 °C, 2 hrs)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
UV at 195 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité