Chlorure d'acétylcholine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02168.14 L02168.22
L02168.14EA 44.1 EUR InStock
L02168.14 L02168.22
Chlorure d'acétylcholine ≥98%
Chlorure d'acétylcholine
Purity: 98+% CAS No.: 60-31-1 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl Formula Weight: 181.66 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 3571875 Merck Reference: 14,87 MDL No.: MFCD00011698
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1.263 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011698
Numéro CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 14,87
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité