Chlorure de choline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Choline chlorure
A15828.0EEA 233 EUR InStock
A15828.0E A15828.36 A15828.22
Chlorure de choline ≥98%
Chlorure de choline
An acyl group acceptor
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Point de fusion: ∼ 305 °C (déc.)
Densité: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
Merck Index: 13,02226
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité