Chlorure de choline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Choline chlorure
MOLEM16444475EA 0 EUR InStock
MOLEM16444475
Chlorure de choline
Chlorure de choline
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Point de fusion: 244…247 °C
Densité: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité