L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ion exchange papers
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
432120 432110 432111 432121
MANA432120EA 515 EUR InStock
MANA432120 MANA432110 MANA432111 MANA432121
Ion exchange papers
Filtres Papiers filtre Papier pour chromatographie
Filter papers with ion exchange resin.
MN 616 LSA-50: Filter paper with strongly acidic cation exchange resin. Matrix polystyrene crosslinked with 8,5% DVB and active groups SO3H which is strongly acidic, supplied in H+ form. Capacity: 2,0 mval/g, applicable up to 100 °C.
MN 616 LSB-50: Filter paper with strongly basic anion exchange resin. Matrix polystyrene crosslinked with 6% DBV and active groups quaternary ammonium compounds which is strongly basic, supplied in OH- form. Capacity: 1,3 mval/g, applicable up to 70 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Filter paper with cationic exchange resin 48 mm 100 MANA432110
Filter paper with cationic exchange resin 50 mm 100 MANA432111
Filter paper with anionic exchange resin 48 mm 100 MANA432120
Filter paper with anionic exchange resin 50 mm 100 MANA432121
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité