Iodure de tétraéthylammonium
Fournisseur: Molekula
MOLE10621104-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10621104-100G
Iodure de tétraéthylammonium
Iodure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀IN
MW: 257,16 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011829
Numéro CAS: 68-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité