Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure d'acétylcholine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Iodure de (2-acétoxyéthyl)triméthylammonium

A11694.14EA 81.6 EUR InStock
A11694.14
Iodure d'acétylcholine ≥98%
Iodure d'acétylcholine


Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 273,11 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011815
Numéro CAS: 2260-50-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité