Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Iodure de (propylcarbonylthioéthyl)triméthylammonium

A12622.14EA 175 EUR InStock
A12622.14 A12622.06
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥98%
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium


Formule: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 317,23 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011845
Numéro CAS: 1866-16-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité