2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure
Fournisseur: Molekula
Danger
30138282-25G 30138282-5G
MOLE30138282-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30138282-25G MOLE30138282-5G
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure
Acetylthiocholine iodide
Formule: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Point de fusion: 204 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011819
Numéro CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité