Nitrate de tétrabutylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 111 EUR InStock
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Nitrate de tétrabutylammonium 98%
Nitrate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304,47 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043202
Numéro CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité