Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 99% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
420100100 420100500 420105000
ACRO420100100EA 217 EUR InStock
ACRO420100100 ACRO420100500 ACRO420105000
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 99% pour HPLC
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité