Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14047.0B A14047.18 A14047.30
A14047.0BEA 535 EUR InStock
A14047.0B A14047.18 A14047.30
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥97%
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Purity: 97% CAS No.: 32503-27-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NHSO4 Formula Weight: 339.54 Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD00011637
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité