Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98% pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
28529.186EA 194 EUR InStock
28529.186
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98% pour la synthèse
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Melting point 168 - 174 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité