Benzéthonium chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 68.7 EUR InStock
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
Benzéthonium chlorure 97%
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité