Benzéthonium chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hyamine® 1622Chlorure de benzethonium
A16142.22EA 52.8 EUR InStock
A16142.22
Benzéthonium chlorure ≥97%
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Point de fusion: 157…165 °C
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1074
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité