Tricyclohexylphosphine, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44854.03 44854.06
44854.03EA 30 EUR InStock
44854.03 44854.06
Tricyclohexylphosphine, grade Technique
Tricyclohexylphosphine
CAS No.: 2622-14-2 Molecular Formula: (C6H11)3P Formula Weight: 280.42 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to off-white Odour: Unpleasant Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00003853
Formule: C₁₈H₃₃P
MW: 280,43 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (0.02 mmHg)
Point de fusion: 76…78 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003853
Numéro CAS: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité