Tétrafluoroborate de nitronium 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO174380050EA 66.1 EUR InStock
ACRO174380050 ACRO174381000 ACRO174380250
Tétrafluoroborate de nitronium 97%
Tétrafluoroborate de nitronium
Formule: BF₄NO₂
MW: 132,81 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011432
Numéro CAS: 13826-86-3
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Adhering crystals
Assay ≥96.0 %
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité