Hexafluoroantimonate de nitronium
Attention
Synonyms: Nitryl hexafluoroantimonate
006889-5G 006889-25G
FLUO006889-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006889-5G FLUO006889-25G
Hexafluoroantimonate de nitronium
Hexafluoroantimonate de nitronium
Formule: F₆NO₂Sb
MW: 281,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042551
Numéro CAS: 17856-92-7
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité