Hexafluoroantimonate de nitrosium
Attention
Synonyms: Nitrosyl hexafluoroantimonate, Nitrosonium hexafluoroantimonate
006897-10G 006897-50G
FLUO006897-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006897-10G FLUO006897-50G
Hexafluoroantimonate de nitrosium
Hexafluoroantimonate de nitrosium
Formule: F₆NOSb
MW: 265,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042550
Numéro CAS: 16941-06-3
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité