Tris(2-méthylphényl)phosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41817.0001EA 61.8 EUR InStock
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-méthylphényl)phosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tris(2-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
MW: 304,37 g/mol
Point d'ébullition: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Point de fusion: 125,5 °C
Numéro MDL: MFCD00008514
Numéro CAS: 6163-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité