Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimoine triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention
Synonyms: Triphénylstibine

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.21199.0100EA 85.2 EUR InStock
8.21199.0100 8.21199.9999
Antimoine triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Antimoine triphényle


Formule: C₁₈H₁₅Sb
MW: 353,08 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (12 °C)
Numéro MDL: MFCD00003000
Numéro CAS: 603-36-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 353.07 g/mol
Bulk Density 1490 kg/m3
Boiling Point 377 °C (1013 hPa)
Flash Point 113 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité