Triphénylarsine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08653.0025 8.08653.0005
8.08653.0025EA 164 EUR InStock
8.08653.0025 8.08653.0005
Triphénylarsine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triphénylarsine
Formule: C₁₈H₁₅As
MW: 306,24 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.306 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002994
Numéro CAS: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
ONU: 3465
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 61 °C
Molar Mass 306.24 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) (decomposition)
Flash Point 265 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité