Triphénylphosphine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 191 EUR InStock
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Triphénylphosphine 99%
Triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
Point d'ébullition: 377 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 78.5…81.5 °C
Densité: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité