L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Triphénylphosphine 99%, en paillettes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14089.30 A14089.0B A14089.0I
A14089.30EA 59.2 EUR InStock
A14089.30 A14089.0B A14089.0I
Triphénylphosphine 99%, en paillettes
Triphénylphosphine
Purity: 99% CAS No.: 603-35-0 Molecular Formula: (C6H5)3P Formula Weight: 262.29 Flash Point: 181°(358°F) Physical Form: Flakes Density: 1.200 Appearance: White to pale cream Odour: Mild Melting Point: 79-81° Boiling Point: 360° Solubility: Insoluble in water. Soluble in benzene, acetone, carbon tetrachloride, ether, and glacial acetic acid Beilstein Reference: 610776 Merck Reference: 14,9743 MDL No.: MFCD00003043
In the synthesis of organic compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds, and as a polymerization initiator
Formule: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 79…81 °C
Densité: 1.200
Point d'éclair: 181 °C (358 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,9743
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 250 g A14089.30
Glass bottle for solids 1.000 g A14089.0B
Glass bottle for solids 5.000 g A14089.0I
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité