Triphénylphosphine
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM705018-1EA 54.2 EUR InStock
CAYM705018-1
Triphénylphosphine
Triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité