Iodure de tétraphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11539.06 A11539.14 A11539.22
A11539.06EA 61.1 EUR InStock
A11539.06 A11539.14 A11539.22
Iodure de tétraphénylphosphonium ≥98%
Iodure de tétraphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 2065-67-0 Molecular Formula: (C6H5)4PI Formula Weight: 466.31 Melting Point: 345-350° Beilstein Reference: 3922216
Formule: C₂₄H₂₀IP
Point de fusion: 345…350 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011917
Numéro CAS: 2065-67-0
EINECS: 218-179-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité