Tétrafluoroborate d'ammonium 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 23.5 EUR InStock
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Tétrafluoroborate d'ammonium 99%, pur
Ammonium tetrafluoroborate
Formule: H₄BF₄N
MW: 104,84 g/mol
Point de fusion: 230 °C (subl.)
Densité: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245785
Numéro CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité