Tétrafluoroborate d'ammonium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
44055.06 44055.14 44055.22
44055.06EA 42.7 EUR InStock
44055.06 44055.14 44055.22
Tétrafluoroborate d'ammonium ≥99.999% (base métaux)
Ammonium tetrafluoroborate
Purity: 99.999% CAS No.: 13826-83-0 Molecular Formula: NH4BF4 Formula Weight: 104.84 Physical Form: Crystalline Density: 1.871 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 220° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD06245785
Formule: H₄BF₄N
MW: 104,84 g/mol
Point de fusion: 220 °C (subl.)
Densité: 1.871
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245785
Numéro CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité