Bromure d'ammonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16258.0C A16258.0E A16258.36
A16258.0CEA 901 EUR InStock
A16258.0C A16258.0E A16258.36
Bromure d'ammonium ≥99%
Ammonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 12124-97-9 Molecular Formula: NH4Br Formula Weight: 97.97 Melting Point: 452° subl. Merck Reference: 14,505 MDL No.: MFCD00011419
Formule: H₄BrN
MW: 97,94 g/mol
Point de fusion: 452 °C (subl.)
Densité: 2.429
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 14,505
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité