Bromure d'ammonium, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Ammonium bromure
KRAF15185.2600EA 51.9 EUR InStock
KRAF15185.2600 KRAF15185.1600 KRAF15185.3600 KRAF15185.5600
Bromure d'ammonium, très pur
Bromure d'ammonium
Formule: H₄BrN
MW: 97,94 g/mol
Point de fusion: 542 °C
Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
Merck Index: 13,00505
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité