Bromure d'ammonium pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Ammonium bromure
KRAF15186.2600EA 71.3 EUR InStock
KRAF15186.2600 KRAF15186.5600 KRAF15186.3600 KRAF15186.1600
Bromure d'ammonium pour analyses
Bromure d'ammonium
Formule: H₄BrN
MW: 97,94 g/mol
Point de fusion: 542 °C
Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité