Ammonium chlorure 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
123340010 123340250 123340050 123340251
ACRO123340010EA 51.5 EUR InStock
ACRO123340010 ACRO123340250 ACRO123340050 ACRO123340251
Ammonium chlorure 99+%, pur
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 340 °C (subl.)
Densité: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité