Ammonium chlorure 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
199970010 199975000 199970050 199970250
ACRO199970010EA 72.5 EUR InStock
ACRO199970010 ACRO199975000 ACRO199970050 ACRO199970250
Ammonium chlorure 99.5%, très pur
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Point de fusion: 340 °C (subl.)
Densité: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.5 %
Sulfated ash ≤0.01 %
pH 4.5 to 5.5 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité