Ammonium chlorure ≥99.5% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0621-1KGEA 149 EUR InStock
0621-1KG 0621-2.5KG 0621-500G
Ammonium chlorure ≥99.5% ACS
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0002%
Magnesium ≤0.0005%
pH (5%, water) @25 °C 4.5 – 5.5
Phosphate ≤0.0002%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.002%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité