L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammonium chlorure, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
0019.1000EA 54.79 EUR InStock
0019.1000 0019.9050 0019.9025BB
Ammonium chlorure, BAKER, J.T.Baker®
Ammonium chlorure
Formule: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Point de fusion: 335
Densité: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay (dry basis) 99.5 - 100.5 %
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Bromides and Iodides passes test
Calcium (Ca) max. 200 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Loss on Drying max. 0.5 %
Sulfated Ash max. 0.1 %
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm
Additional Specification(s):
Limit of thiocyanate (SCN) passes test
pH of 5% Solution at 25°C 4.6 - 6.0
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité