Ammonium chlorure, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.01142.5000 1.01142.9025
1.01142.5000EA 629 EUR InStock
1.01142.5000 1.01142.9025
Ammonium chlorure, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité