Ammonium chlorure ≥99.995%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01143.0050 1.01143.0500
1.01143.0050EA 159 EUR InStock
1.01143.0050 1.01143.0500
Ammonium chlorure ≥99.995%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Point de fusion: 335 °C (subl., lit.)
Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (metallic) ≥ 99.995 %
Al (Aluminium) ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium) ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper) ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron) ≤ 0.10 ppm
K (Potassium) ≤ 5.00 ppm
Li (Lithium) ≤ 0.10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese) ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium) ≤ 1.0 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium) ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium) ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc) ≤ 0.010 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité