Ammonium chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
21235.297EA 40.4 EUR InStock
21235.297 21235.468 21235.366
Ammonium chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ammonium chlorure
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
ATTEINDRE: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Essai 99 % min.
Métaux lourds (en Pb) 10 ppm max.
Résidu après allumage (SO4) Max. 0.9 %
SO4 (sulfate) 100 ppm max.
Fe (fer) 10 ppm max.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité