L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammonium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
5470.1 5470.2 5470.5
ROTH5470.1EA 0 EUR InStock
ROTH5470.1 ROTH5470.2 ROTH5470.5
Ammonium chlorure
Ammonium chlorure
Formule: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Point de fusion: 335
Densité: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité