Ammonium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
P726.1 P726.2 P726.5
ROTHP726.1EA 23.5 EUR InStock
ROTHP726.1 ROTHP726.2 ROTHP726.5
Ammonium chlorure
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité