Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium chlorure

Fournisseur: Serva

SERA39752.01EA 0 EUR InStock
SERA39752.01
Ammonium chlorure
Ammonium chlorure


Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
Merck Index: 13,00510
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité